Oxazole ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 288-42-6
Molecular Formula: C3H3NO
Formula Weight: 69.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point: -86°
Boiling Point: 69-70°
Beilstein Reference: 103851
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00009751
Formule:
C₃H₃NO Point d'ébullition: 69…70 °C Point de fusion: –86 °C Densité: 1,050 Point éclair: 19 °C (66 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00009751 Numéro CAS: 288-42-6 EINECS: 206-020-8 UN: 2924 ADR: 3,II |