Imprimer
4-Iodobenzylamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L17450.06 L17450.03
L17450.06EA 438 EUR
L17450.06 L17450.03
4-Iodobenzylamine 97%
4-Iodobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 39959-59-6 Molecular Formula: C7H8IN Formula Weight: 233.05 Melting Point: 46-48° Boiling Point: 113-115°/4mm UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00047933
Formule: C₇H₈IN
Point d'ébullition: 113…115 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 46…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047933
Numéro CAS: 39959-59-6
UN: 3259
ADR: 8,II