6-(Trifluorométhyl)indole ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 13544-43-9
Molecular Formula: C9H6F3N
Formula Weight: 185.15
Melting Point: 101-105°
Beilstein Reference: 1242785
Formule:
C₉H₆F₃N Point de fusion: 101…105 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00272316 Numéro CAS: 13544-43-9 |