Acide 3-(4-fluorophényl)propionique ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 459-31-4
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Melting Point: 88-92°
Beilstein Reference: 1869084
Formule:
C₉H₉FO₂ Point de fusion: 88…92 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00060327 Numéro CAS: 459-31-4 |