3-(Hydroxymethyl)indole ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
CAS No.: 700-06-1
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Melting Point: 96-99°
Beilstein Reference: 121323
Formule:
C₉H₉NO Point de fusion: 96…99 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005632 Numéro CAS: 700-06-1 EINECS: 211-836-2 |