Imprimer
2,2'-Méthyliminodiéthanol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L15712.36 L15712.22
L15712.36EA 68.4 EUR
L15712.36 L15712.22
2,2'-Méthyliminodiéthanol ≥98%
2,2'-Méthyliminodiéthanol
Purity: 98+% CAS No.: 105-59-9 Molecular Formula: C5H13NO2 Formula Weight: 119.17 Flash Point: 127°(260°F) Refractive Index: 1.4690 Odour: Light Melting Point: -21° Boiling Point: 243° Beilstein Reference: 1734441 MDL No.: MFCD00002848
Formule: H₃CN(CH₂CH₂OH)₂
Point d'ébullition: 243 °C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1,040
Point éclair: 127 °C (260 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002848
Numéro CAS: 105-59-9
EINECS: 203-312-7