Isobutyronitrile ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Isopropyl cyanide
Purity: 99%
CAS No.: 78-82-0
Molecular Formula: C4H7N
Formula Weight: 69.11
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.3740
Melting Point: -72°
Boiling Point: 103-104°
Beilstein Reference: 1340512
Merck Reference: 14,5156
UN No.: 2284
MDL No.: MFCD00001873
Formule:
C₄H₇N Poids moléculaire: 69.11 g/mol Point d'ébullition: 103…104 °C Point de fusion: –72 °C Densité: 0.770 Point éclair: 8 °C (46 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001873 Numéro CAS: 78-82-0 EINECS: 201-147-5 UN: 2284 ADR: 3 II Indice Merck: 13,05173 |