Imprimer
Chloroformiate de 1-chloroéthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Chloroethyl carbonochloridate
L14197.06 L14197.14
L14197.06EA 35.4 EUR
L14197.06 L14197.14
Chloroformiate de 1-chloroéthyle ≥98%
Chloroformiate de 1-chloroéthyle
Purity: 98% CAS No.: 50893-53-3 Molecular Formula: C3H4Cl2O2 Formula Weight: 142.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4230 Melting Point: -65° Boiling Point: 119-121° Beilstein Reference: 1747601 UN No.: 2742 MDL No.: MFCD00000647
Formule: C₃H₄Cl₂O₂
Poids moléculaire: 142.97 g/mol
Point d'ébullition: 119…121 °C
Point de fusion: –65 °C
Densité: 1.312
Point éclair: 45 °C (113 °F)
Numéro MDL: MFCD00000647
Numéro CAS: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
UN: 2742
ADR: 6.1 II