Imprimer
2,2'-Phényliminodiéthanol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L13931.22 L13931.36 L13931.0E
L13931.22EA 25 EUR
L13931.22 L13931.36 L13931.0E
2,2'-Phényliminodiéthanol 97%
2,2'-Phényliminodiéthanol
Purity: 97% CAS No.: 120-07-0 Molecular Formula: C10H15NO2 Formula Weight: 181.23 Flash Point: 178°(352°F) Odour: Amine-like pH: 8.2 Melting Point: 55-59° Boiling Point: 270° Beilstein Reference: 2096832 MDL No.: MFCD00002845
Formule: (C₆H₅)N(CH₂CH₂OH)₂
Point d'ébullition: 270 °C
Point de fusion: 55…59 °C
Densité: 1,1
Point éclair: 178 °C (352 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002845
Numéro CAS: 120-07-0
EINECS: 204-368-5