Imprimer
Cyclohexyl(méthyl)amine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-Cyclohexylmethylamine, Cyclohexyl(methyl)amine
L13872.AC L13872.AE
L13872.ACEA 24 EUR
L13872.AC L13872.AE
Cyclohexyl(méthyl)amine 98%
Cyclohexyl(méthyl)amine
Purity: 98% CAS No.: 100-60-7 Molecular Formula: C7H15N Formula Weight: 113.20 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4560 Melting Point: -8° Boiling Point: 149° Beilstein Reference: 1523664 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00003832
Formule: C₇H₁₅N
Poids moléculaire: 113.2 g/mol
Point d'ébullition: 149 °C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 0.857
Point éclair: 35 °C (95 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003832
Numéro CAS: 100-60-7
EINECS: 202-869-3
ADR: 8 II