Imprimer
Acide hept-6-énoïque 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 6-Heptenoic acid
L13144.03 L13144.06
L13144.03EA 86.1 EUR
L13144.03 L13144.06
Acide hept-6-énoïque 96%
Acide hept-6-énoïque
Purity: 98% CAS No.: 1119-60-4 Molecular Formula: CH2=CH(CH2)4CO2H Formula Weight: 128.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4390 Odour: Unpleasant Melting Point: ca -6° Boiling Point: 222-224° Beilstein Reference: 1747265 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00014382
Formule: C₇H₁₂O₂
Point d'ébullition: 222…224 °C
Point de fusion: ∼–6 °C
Densité: 0,946
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014382
Numéro CAS: 1119-60-4
EINECS: 214-283-5
UN: 3265
ADR: 8,III