2-Chloro-4-fluorobenzylamine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 15205-11-5
Molecular Formula: C7H7ClFN
Formula Weight: 159.59
Flash Point:
Formule:
C₇H₇ClFN Point d'ébullition: 94…95 °C (15 mmHg) Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042532 Numéro CAS: 15205-11-5 ADR: 8,III |