Imprimer
1-(4-Hydroxyphényl)-2-thiourée ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-(4-Hydroxyphenyl)thiourea, 4-Hydroxyphenylthiourea
L12537.03 L12537.06
L12537.03EA 44 EUR
L12537.03 L12537.06
1-(4-Hydroxyphényl)-2-thiourée ≥98%
1-(4-Hydroxyphényl)-2-thiourée
Purity: 98+% CAS No.: 1520-27-0 Molecular Formula: C7H8N2OS Formula Weight: 168.22 Odour: Odourless Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 1102429 MDL No.: MFCD00041186
Formule: (C₆H₄(OH))NC(S)NH₂
Point de fusion: ∼ 210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041186
Numéro CAS: 1520-27-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III