1-Bromo-3-phénoxypropane ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Oxyde de 3-bromopropyle et de phényle
Purity: 98%
CAS No.: 588-63-6
Molecular Formula: C6H5OCH2CH2CH2Br
Formula Weight: 215.10
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5460
Melting Point: 10-11°
Boiling Point: 130-134°/14mm
Beilstein Reference: 508978
MDL No.: MFCD00000256
Formule:
(C₆H₅)OCH₂CH₂CH₂Br Point d'ébullition: 130…134 °C (14 mmHg) Point de fusion: 10…11 °C Densité: 1,365 Point éclair: 96 °C (204 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000256 Numéro CAS: 588-63-6 EINECS: 209-623-4 |