Imprimer
EDTA sel tripotassique dihydraté 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide edetique sel tripotassique dihydraté, Hydrogénoéthylenediaminetétraacétate de tripotassique dihydraté, Acide éthylènediaminetétraacétique sel tripotassique dihydraté
L11991.18 L11991.30
L11991.18EA 38.2 EUR
L11991.18 L11991.30
EDTA sel tripotassique dihydraté 99%
EDTA sel tripotassique dihydraté
Purity: 99% CAS No.: 65501-24-8 Molecular Formula: C10H13K3N2O8.2H2O Formula Weight: 442.55 (406.46anhy) Melting Point: ca 182° dec. Beilstein Reference: 6762497
Formule: C₁₀H₁₃K₃N₂O₈·2H₂O
Point de fusion: ∼ 182 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149672
Numéro CAS: 65501-24-8
EINECS: 241-543-5