EDTA sel dipotassique dihydraté 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 25102-12-9
Molecular Formula: C10H14K2N2O8.2H2O
Formula Weight: 404.46 (368.43anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: ca 272° dec.
MDL No.: MFCD00150036
Formule:
C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O Densité: 1 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150036 Numéro CAS: 25102-12-9 EINECS: 217-895-0 Indice Merck: 14,3517 |