1-Chloro-3,3-diméthylbutane ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 2855-08-5
Molecular Formula: C6H13Cl
Formula Weight: 120.62
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 116-118°
Beilstein Reference: 1731465
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00018980
Formule:
C₆H₁₃Cl Point d'ébullition: 116…118 °C Densité: 0,867 Point éclair: 7 °C (44 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00018980 Numéro CAS: 2855-08-5 EINECS: 220-665-2 ADR: 3,II |