Imprimer
(3,5-Diméthoxyphényl)acétonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,5-Dimethoxyphenylacetonitrile, 3,5-Dimethoxybenzyl cyanide, 2-(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
L11443.03 L11443.06
L11443.03EA 73.7 EUR
L11443.03 L11443.06
(3,5-Diméthoxyphényl)acétonitrile ≥98%
(3,5-Diméthoxyphényl)acétonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 13388-75-5 Molecular Formula: C10H11NO2 Formula Weight: 177.20 Odour: Characteristic Melting Point: 53-56° Beilstein Reference: 2096481 MDL No.: MFCD00016395
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016395
Numéro CAS: 13388-75-5