Imprimer
Acide trans-cyclohexanedicarboxylique-1,2 ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
L11288.06 L11288.14
L11288.06EA 66.1 EUR
L11288.06 L11288.14
Acide trans-cyclohexanedicarboxylique-1,2 ≥98%
Acide trans-cyclohexanedicarboxylique-1,2
Purity: 98% CAS No.: 2305-32-0 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 Melting Point: 220-221° Beilstein Reference: 3200609
Formule: C₈H₁₂O₄
Poids moléculaire: 172.18 g/mol
Point d'ébullition: 339
Point de fusion: 220…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001464
Numéro CAS: 2305-32-0
EINECS: 218-975-8