Imprimer
2-Chloro-4-(trifluorométhyl)pyridine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L10713.03 L10713.06
L10713.03EA 101 EUR
L10713.03 L10713.06
2-Chloro-4-(trifluorométhyl)pyridine ≥98%
2-Chloro-4-(trifluorométhyl)pyridine
Purity: 98+% CAS No.: 81565-18-6 Molecular Formula: C6H3ClF3N Formula Weight: 181.55 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4490 Boiling Point: 145° Beilstein Reference: 4246276 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00042224
Formule: C₆H₃ClF₃N
Point d'ébullition: 145 °C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1,411
Point éclair: 40 °C (104 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042224
Numéro CAS: 81565-18-6
UN: 1992
ADR: 3,III