Imprimer
1-(2-Hydroxyphényl)-2-thiourée ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-(2-Hydroxyphenyl)thiourea, 2-Hydroxyphenylthiourea
L10519.03 L10519.06
L10519.03EA 24.8 EUR
L10519.03 L10519.06
1-(2-Hydroxyphényl)-2-thiourée ≥97%
1-(2-Hydroxyphényl)-2-thiourée
Purity: 97% CAS No.: 1520-26-9 Molecular Formula: C7H8N2OS Formula Weight: 168.22 Odour: Odourless Melting Point: ca 158° dec. Beilstein Reference: 1102479 MDL No.: MFCD00041159
Formule: (C₆H₄(OH))NC(S)NH₂
Poids moléculaire: 168.22 g/mol
Point d'ébullition: 323
Point de fusion: ∼ 158 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041159
Numéro CAS: 1520-26-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III