Imprimer
2,6-Dichlorobenzothiazole ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L10256.03 L10256.06
L10256.03EA 31.7 EUR
L10256.03 L10256.06
2,6-Dichlorobenzothiazole ≥97%
2,6-Dichlorobenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 3622-23-9 Molecular Formula: C7H3Cl2NS Formula Weight: 204.08 Melting Point: 94-98° Beilstein Reference: 127749
Formule: C₇H₃Cl₂NS
Point de fusion: 94…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044101
Numéro CAS: 3622-23-9
EINECS: 222-819-4