Isothiocyanate de 4-cyanophényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Isothiocyanatobenzonitrile, 1-Cyano-4-isothiocyanatobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 2719-32-6
Molecular Formula: C8H4N2S
Formula Weight: 160.20
Odour: Irritating
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 2802621
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041085
Formule:
C₈H₄N₂S Point d'ébullition: 294 °C (1013 hPa) Point de fusion: 118…122 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041085 Numéro CAS: 2719-32-6 EINECS: 220-323-2 UN: 2923 ADR: 8,III |