3-Nitrobenzoate de sodium, (max. 10% H₂O) ≥94%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium 3-nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid sodium salt
Purity: 94%
CAS No.: 827-95-2
Molecular Formula: C7H4NNaO4
Formula Weight: 189.10
Melting Point:
Formule:
C₇H₄NNaO₄ Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150535 Numéro CAS: 827-95-2 EINECS: 212-578-3 |