Imprimer
Thiazole ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L09970.03 L09970.06 L09970.14
L09970.03EA 45.6 EUR
L09970.03 L09970.06 L09970.14
Thiazole ≥99%
Thiazole
Purity: 99% CAS No.: 288-47-1 Molecular Formula: C3H3NS Formula Weight: 85.13 Flash Point: 22°(71°F) Refractive Index: 1.5390 Odour: Unpleasant Melting Point: -33° Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 103852 Merck Reference: 14,9307 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005315
Formule: C₃H₃NS
Point d'ébullition: 117…118 °C
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1,200
Point éclair: 22 °C (71 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005315
Numéro CAS: 288-47-1
EINECS: 206-021-3
ADR: 3,II
Indice Merck: 14,9307