Tétrahydro-1,3-diméthyl-1H-pyrimidin-2-one ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
DMPU, Diméthylpropylèneurée
Purity: 98%
CAS No.: 7226-23-5
Molecular Formula: C6H12N2O
Formula Weight: 128.18
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Odourless
pH: 11
Melting Point: -23°
Boiling Point: 246-247°
Beilstein Reference: 110562
MDL No.: MFCD00006550
Formule:
C₆H₁₂N₂O Poids moléculaire: 128.17 g/mol Point d'ébullition: 246…247 °C Point de fusion: –23 °C Densité: 1.060 Point éclair: 120 °C (248 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006550 Numéro CAS: 7226-23-5 EINECS: 230-625-6 |