2,2'-Butyliminodiéthanol 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 102-79-4
Molecular Formula: CH3(CH2)3N(CH2CH2OH)2
Formula Weight: 161.25
Flash Point: 143°(289°F)
Refractive Index: 1.4640
Melting Point: -70°
Boiling Point: 268-272°
Beilstein Reference: 1739642
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00002856
Formule:
H₃CCH₂CH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂ Point d'ébullition: 268…272 °C Point de fusion: –70 °C Densité: 0,968 Point éclair: 143 °C (289 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002856 Numéro CAS: 102-79-4 EINECS: 203-055-0 ADR: 8,II |