Isothiocyanate de 4-chlorobenzyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Chloro-4-(isothiocyanatomethyl)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 3694-45-9
Molecular Formula: C8H6ClNS
Formula Weight: 183.66
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.6145
Odour: Irritating
Boiling Point: 169-170°/25mm
Beilstein Reference: 2085917
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041116
Formule:
C₈H₆ClNS Poids moléculaire: 183.66 g/mol Point d'ébullition: 169…170 °C (25 mmHg) Densité: 1.270 |
Numéro MDL:
MFCD00041116 Numéro CAS: 3694-45-9 ADR: 8 III |