3,4-Dihydroxybenzoate de méthyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 2150-43-8
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Odour: Odourless
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 1637939
MDL No.: MFCD00016437
Formule:
C₈H₈O₄ Point de fusion: 134…138 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016437 Numéro CAS: 2150-43-8 |