Isocyanate de 3-cyanophényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 16413-26-6
Molecular Formula: C8H4N2O
Formula Weight: 144.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Beilstein Reference: 3089117
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013856
Formule:
C₈H₄N₂O Point d'ébullition: 123 °C (12 mmHg) Point de fusion: 51…54 °C |
Numéro MDL:
MFCD00013856 Numéro CAS: 16413-26-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |