cis-6-Nonène-1-ol 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(Z)-6-Nonène-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 35854-86-5
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4510
Boiling Point: 85°/5mm
Beilstein Reference: 2322878
MDL No.: MFCD00015388
Formule:
C₉H₁₈O Point d'ébullition: 85 °C (5 mmHg) Densité: 0,850 Point éclair: 98 °C (208 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00015388 Numéro CAS: 35854-86-5 EINECS: 252-764-1 |