Imprimer
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
L08207.14 L08207.22
L08207.14EA 89.9 EUR
L08207.14 L08207.22
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥97%
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 52334-81-3 Molecular Formula: C6H3ClF3N Formula Weight: 181.55 Flash Point: 62°(143°F) Melting Point: 29-33° Boiling Point: 152-153° Beilstein Reference: 3649688 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00042225
Formule: C₆H₃ClF₃N
Point d'ébullition: 152…153 °C
Point de fusion: 29…33 °C
Densité: 1,417
Point éclair: 62 °C (143 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042225
Numéro CAS: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III