Imprimer
4,4'-Dibromobenzophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bis(4-bromophenyl) ketone
L08200.06 L08200.03
L08200.06EA 271 EUR
L08200.06 L08200.03
4,4'-Dibromobenzophénone ≥98%
4,4'-Dibromobenzophénone
Purity: 98+% CAS No.: 3988-03-2 Molecular Formula: C13H8Br2O Formula Weight: 340.03 Melting Point: 172-176° Beilstein Reference: 2049958
Formule: C₁₃H₈Br₂O
Point de fusion: 172…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016330
Numéro CAS: 3988-03-2
EINECS: 223-632-0