2-Chlorobenzoxazole 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloro-1,3-benzoxazole
Purity: 99%
CAS No.: 615-18-9
Molecular Formula: C7H4ClNO
Formula Weight: 153.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5660
Boiling Point: 201-202°
Beilstein Reference: 115982
MDL No.: MFCD00005766
Formule:
C₇H₄ClNO Point d'ébullition: 201…202 °C Point de fusion: 45 °C Densité: 1,390 Point éclair: 85 °C (185 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00005766 Numéro CAS: 615-18-9 EINECS: 210-414-5 |