Imprimer
Chlorure de 4-bromopyridinium ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromopyridine HCl
L07052.06 L07052.14
L07052.06EA 84.5 EUR
L07052.06 L07052.14
Chlorure de 4-bromopyridinium ≥99%
Chlorure de 4-bromopyridinium
Purity: 99% CAS No.: 19524-06-2 Molecular Formula: C5H4BrN.HCl Formula Weight: 194.46 Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 3621847
Formule: C₅H₅BrClN
Point de fusion: ∼ 270 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012828
Numéro CAS: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III