Chloroformiate de 2,2,2-trichloroéthyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 17341-93-4
Molecular Formula: ClCO2CH2CCl3
Formula Weight: 211.86
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₃H₂Cl₄O₂ Poids moléculaire: 211.86 g/mol Point d'ébullition: 171…172 °C Point de fusion: 0…2 °C Densité: 1.539 Point éclair: >100 °C (212 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00000810 Numéro CAS: 17341-93-4 EINECS: 241-363-7 UN: 3277 ADR: 6.1 II |