Imprimer
1-Phényl-2-thiourée ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-Phénylthiourée
L06690.18 L06690.30 L06690.09
L06690.18EA 139 EUR
L06690.18 L06690.30 L06690.09
1-Phényl-2-thiourée ≥97%
1-Phényl-2-thiourée
Purity: 97% CAS No.: 103-85-5 Molecular Formula: C7H8N2S Formula Weight: 152.21 Odour: Odourless Melting Point: 149-153° Beilstein Reference: 907309 Merck Reference: 14,7315 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004933
Formule: C₇H₈N₂S
Poids moléculaire: 152.22 g/mol
Point d'ébullition: 295…297 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149…153 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004933
Numéro CAS: 103-85-5
EINECS: 203-151-2
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Indice Merck: 12,07468