4-(Aminométhyl)pyridine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(4-Pyridylmethyl)amine, 4-Picolamine, 4-Pyridylméthylamine
Purity: 97+%
CAS No.: 3731-53-1
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5515
Odour: Amine-like
Melting Point: -8°
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 108057
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006449
Formule:
C₆H₈N₂ Poids moléculaire: 108.14 g/mol Point d'ébullition: 230 °C Point de fusion: –8 °C Densité: 1.069 Point éclair: 108 °C (226 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006449 Numéro CAS: 3731-53-1 EINECS: 223-092-6 ADR: 8 II |