Imprimer
2,2'-Dichlorobenzophénone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,2-DBP, Bis(2-chlorophenyl) ketone
L06144.03 L06144.06
L06144.03EA 83.4 EUR
L06144.03 L06144.06
2,2'-Dichlorobenzophénone ≥98%
2,2'-Dichlorobenzophénone
Purity: 98+% CAS No.: 5293-97-0 Molecular Formula: C13H8Cl2O Formula Weight: 251.11 Melting Point: 50-53° Beilstein Reference: 2050630
Formule: C₁₃H₈Cl₂O
Point de fusion: 50…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039303
Numéro CAS: 5293-97-0