Imprimer
4,4'-Diméthylbenzhydrol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Alcool 4,4'-diméthylbenzhydrylique
L05904.03 L05904.06
L05904.03EA 30.1 EUR
L05904.03 L05904.06
4,4'-Diméthylbenzhydrol ≥98%
4,4'-Diméthylbenzhydrol
Purity: 98% CAS No.: 885-77-8 Molecular Formula: C15H16O Formula Weight: 212.29 Melting Point: 69-73° Beilstein Reference: 1874128
Formule: C₁₅H₁₆O
Point de fusion: 69…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017216
Numéro CAS: 885-77-8