1-Propyl-4-iodobenzène ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
CAS No.: 126261-84-5
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.09
Refractive Index: 1.5790
Boiling Point: 240-242°
MDL No.: MFCD00051612
Formule:
C₉H₁₁I Point d'ébullition: 240…242 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051612 Numéro CAS: 126261-84-5 |