Imprimer
N-Éthylbenzylamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-Benzylethylamine, N-Benzylethanamine
L05651.AC L05651.AE L05651.AP
L05651.ACEA 49.8 EUR
L05651.AC L05651.AE L05651.AP
N-Éthylbenzylamine 97%
N-Éthylbenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 14321-27-8 Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CH3 Formula Weight: 135.21 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.5110 Boiling Point: 191-194° Beilstein Reference: 386023 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00009031
Formule: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₃
Point d'ébullition: 191…194 °C
Densité: 0,910
Point éclair: 66 °C (150 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009031
Numéro CAS: 14321-27-8
EINECS: 238-265-1
UN: 2735
ADR: 8,III