Pentyle hydroxy-4 benzoate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Pentylparabene, 4-Hydroxybenzoate de pentyle
Purity: 98%
CAS No.: 6521-29-5
Molecular Formula: C12H16O3
Formula Weight: 208.26
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 197-200°/10mm
MDL No.: MFCD00016479
Formule:
C₁₂H₁₆O₃ Point d'ébullition: 197…200 °C (10 mmHg) Point de fusion: 36…40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016479 Numéro CAS: 6521-29-5 EINECS: 229-408-9 |