Imprimer
1-(2-Pyridyl)pipérazine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(1-Piperazinyl)pyridine
L05451.06 L05451.14 L05451.22
L05451.06EA 44.3 EUR
L05451.06 L05451.14 L05451.22
1-(2-Pyridyl)pipérazine ≥99%
1-(2-Pyridyl)pipérazine
Purity: 99% CAS No.: 34803-66-2 Molecular Formula: C9H13N3 Formula Weight: 163.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5950 Boiling Point: 120-122°/2mm Beilstein Reference: 140423 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00006216
Formule: C₉H₁₃N₃
Point d'ébullition: 120…122 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 85…87 °C
Densité: 1,072
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006216
Numéro CAS: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3
ADR: 8,III