Imprimer
Cholate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L05129.06 L05129.14
L05129.06EA 53.2 EUR
L05129.06 L05129.14
Cholate de méthyle ≥98%
Cholate de méthyle
Purity: 98+% CAS No.: 1448-36-8 Molecular Formula: C25H42O5 Formula Weight: 422.61 Melting Point: 155-156° Beilstein Reference: 2226989 Merck Reference: 14,2203 MDL No.: MFCD00064934
Formule: C₂₅H₄₂O₅
Point de fusion: 155…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064934
Numéro CAS: 1448-36-8
EINECS: 215-903-7
Indice Merck: 14,2203