N-(3-Hydroxypropyl)phtalimide ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-(3-Hydroxypropyl)isoindoline-1,3-dione
Purity: 98%
CAS No.: 883-44-3
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.22
Melting Point: 75-80°
Beilstein Reference: 158489
Formule:
C₁₁H₁₁NO₃ Poids moléculaire: 205.21 g/mol Point de fusion: 75…80 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00023097 Numéro CAS: 883-44-3 EINECS: 212-931-1 |