Imprimer
Anhydride isovalérique 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Isopentanoic anhydride
L04385.06 L04385.14
L04385.06EA 25.3 EUR
L04385.06 L04385.14
Anhydride isovalérique 95%
Anhydride isovalérique
Purity: 95% CAS No.: 1468-39-9 Molecular Formula: C10H18O3 Formula Weight: 186.25 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.4165 Melting Point: -65° Boiling Point: 103-104°/24mm Beilstein Reference: 1635850 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00015051
Formule: C₁₀H₁₈O₃
Poids moléculaire: 186.25 g/mol
Point d'ébullition: 103…104 °C (24 mmHg)
Point de fusion: –65 °C
Densité: 0.927
Point éclair: 91 °C (195 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015051
Numéro CAS: 1468-39-9
EINECS: 215-994-3
UN: 3265
ADR: 8 III