Imprimer
Huile de ricin
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Castor oil, Ricinus oil, Oleum Ricini s. Castoris, Oil of Palma Christi
L04224.AK L04224.AU L04224.0F
L04224.AKEA 35.6 EUR
L04224.AK L04224.AU L04224.0F
Huile de ricin
Huile de ricin
CAS No.: 8001-79-4 Flash Point: 230°(446°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 313° Merck Reference: 14,1898 Optical Rotation: +5° (c=5 in ethanol)
Point d'ébullition: 313 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0,961
Point éclair: 230 °C (446 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130746
Numéro CAS: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Indice Merck: 14,1898