Imprimer
N-Éthylisopropylamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L04089.03 L04089.06
L04089.03EA 40 EUR
L04089.03 L04089.06
N-Éthylisopropylamine 98%
N-Éthylisopropylamine
Purity: 98% CAS No.: 19961-27-4 Molecular Formula: C5H13N Formula Weight: 87.17 Flash Point: 16°(60°F) Refractive Index: 1.3920 Boiling Point: 71-73° Beilstein Reference: 505952 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00015105
Formule: C₅H₁₃N
Poids moléculaire: 87.16 g/mol
Point d'ébullition: 71…73 °C
Densité: 0.720
Point éclair: 16 °C (60 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015105
Numéro CAS: 19961-27-4
EINECS: 243-442-1
ADR: 3 II