Imprimer
N,N-Diéthyl-1,1-diméthylsilylamine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): DMSDEA, N,N-Diethyldimethylsilylamine, N-(Dimethylsilyl)diethylamine, N,N-Diethylaminodimethylsilane, Dimethylsilyldiethylamine, (Diethylamino)dimethylsilane
L03503.14 L03503.06
L03503.14EA 245 EUR
L03503.14 L03503.06
N,N-Diéthyl-1,1-diméthylsilylamine 95%
N,N-Diéthyl-1,1-diméthylsilylamine
Purity: 95% CAS No.: 13686-66-3 Molecular Formula: C6H17NSi Formula Weight: 131.30 Flash Point: -5°(23°F) Refractive Index: 1.4080 Boiling Point: 109-110° Beilstein Reference: 741862 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00048523
Formule: C₆H₁₇NSi
Point d'ébullition: 109…110 °C
Densité: 0,800
Point éclair: <–5 °C (23 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048523
Numéro CAS: 13686-66-3
EINECS: 237-202-5
ADR: 3,II